Merck
855472
Sigma-Aldrich
S-Methyl-L-Cystein
97%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-methylmercapto-propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.18
Beilstein:
1721675
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −30°, c = 1 in H2O
SMILES String
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChIKey
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)