852422
5′-Jod-5′-Desoxyadenosin
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
InChIKey
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N