541753
3,4-Dichloriodbenzol
98%
Synonym(e):
1,2-Dichlor-4-iod-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
InChIKey
NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- tetrachloromethoxybiphenyls
- 1-(3,4-dichlorophenyl)-2-trimethylsilylacetylene
- 2-(3,4-dichlorocinnamyl)isoindoline-1,3-dione
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable