Merck
851396
Sigma-Aldrich
Galactan
Synonym(e):
Polygalactan
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)