Wichtige Dokumente
82963
2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol
≥95.0%
Synonym(e):
ISOPAN
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C
SMILES String
Oc1c(ccc2ccccc12)\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-15-12-6-2-1-5-11(12)8-9-13(15)17-18-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
InChIKey
DKWJRBBUVAQOAC-ISLYRVAYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)