Merck
1.03883
Supelco
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat
Größe auswählen
250 G
CHF 94.20
1 KG
CHF 240.00
CHF 94.20
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 94.20
1 KG
CHF 240.00
About This Item
Lineare Formel:
Fe(NO3)3 · 9 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-899-5
NACRES:
NA.21
CHF 94.20
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-101.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate)
≤0.3% Free acid (as HNO3)
pH-Wert
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
47 °C
Dichte
1.68 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Fe+3].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.3HNO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;3*(H,2,3,4);9*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;
InChIKey
MUSSTCMSWRZDLN-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Ersetzt: FX0225-4; FX0225-1; FX0225
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): 99,0–101,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Freie Säure (als HNO₃): ≤ 0,3 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,02 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
In Ammoniak nicht fällbare Anteile (als Sulfat): ≤ 0,1 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable