Merck
81801
Sigma-Aldrich
Propylphosphonsäureanhydrid -Lösung
technical, ~50% in DMF
Synonym(e):
2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinan-2,4,6-trioxid, PPACA, Propanphosphonsäure-anhydrid, T3P®
Größe auswählen
25 ML
CHF 98.50
100 ML
CHF 271.00
CHF 98.50
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 98.50
100 ML
CHF 271.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21O6P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.18
Beilstein:
5079255
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 98.50
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
~50% in DMF
Dichte
1.090  g/cm3
SMILES String
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Propylphosphonsäure-anhydrid ist ein hochreaktives zyklisches Anhydrid, das häufig als Kopplungsmittel und Wasserfänger dient.[1]
Anwendung
Kopplungsreagens für die Peptidsynthese[2][3]; Herstellung anderer Amide[4]; Synthese von Estern (Depsipeptiden)[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zu den einzigartigen Merkmalen gehören unter anderem:
  • Breite Toleranz für funktionelle Gruppen
  • Geringe Epimerisierungsneigung
  • Nebenprodukte sind wasserlöslich
  • Hohe Ausbeute und Reinheit
Rechtliche Hinweise
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
143.6 °F
Flammpunkt (°C)
62 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Wissmann
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 30, 645-645 (1986)
H. Kessler et al.
Liebigs Ann. Chem., 1-1 (1986)
H. Wissmann et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 92, 129-129 (1980)
M. Feigel
Journal of the American Chemical Society, 108, 181-181 (1986)
Propylphosphonic anhydride (T3P?): an efficient reagent for the one-pot synthesis of 1, 2, 4-oxadiazoles, 1, 3, 4-oxadiazoles, and 1, 3, 4-thiadiazoles.
Augustine JK, et al.
Tetrahedron, 65(48), 9989-9996 (2009)