Merck
804983
Sigma-Aldrich
DPPF Pd G3
95%
Synonym(e):
Methanesulfonato 1,1-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphino) (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H41FeNO3P2PdS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
924.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
134-208 °C (MP data is all decomp.)
SMILES String
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.P(C3=CC=CC=C3)([C]4[C][C][C][C]4)C5=CC=CC=C5.P(C6=CC=CC=C6)([C]7[C][C][C][C]7)C8=CC=CC=C8.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*1-14H;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
InChIKey
ASVGFZMDZZREFR-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Pd precatalyst for cross-coupling
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.