Wichtige Dokumente
803561
BMOE (bis-maleimidoethane)
Synonym(e):
1,1′-ethane-1,2-diylbis(1H-pyrrole-2,5-dione), N,N′-Ethylenebismaleimide, BMOE, Ethylenebismaleimide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
220.18
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
DMSO or DMF: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C=CC1=O)N1CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C10H8N2O4/c13-7-1-2-8(14)11(7)5-6-12-9(15)3-4-10(12)16/h1-4H,5-6H2
InChIKey
PUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Short (8.0Å), sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 7-atom spacer arm
- Shortest bismaleimide crosslinker available for close proximity crosslinking
- Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
- Noncleavable
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)