Merck
43163
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)-1-propylamin
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
(3-Aminopropyl)-diphenylphosphin
Größe auswählen
1 G
CHF 292.00
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 292.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.28
Beilstein:
2730850
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
NCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2
InChIKey
DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Olivier Dellis et al.
BMC pharmacology, 11, 1-1 (2011-01-27)
Store-Operated Calcium Entry (SOCE) is the major Ca2+ ion entry pathway in lymphocytes and is responsible of a severe combined immunodeficiency (SCID) when deficient. It has recently been observed or highlighted in other cell types such as myoblasts and neurons