Merck
160458
Sigma-Aldrich
N,N′-1,3-Phenylendimaleimid
97%
Synonym(e):
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[1H -pyrrole-2,5-dione], 1,3-Bismaleimidobenzene, 1,3-Phenylenebismaleimide, 1-[3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)phenyl]pyrrole-2,5-dione, N ,N ′-1,3-Phenylenebismaleimide, N ,N -m -Phenylene dimaleimide, m -Phenylenebismaleimide
Größe auswählen
100 G
CHF 219.00
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 219.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
198-201 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C=CC(=O)N1c2cccc(c2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-4-5-12(18)15(11)9-2-1-3-10(8-9)16-13(19)6-7-14(16)20/h1-8H
InChIKey
IPJGAEWUPXWFPL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)