550086
Wolfram(VI)-oxid
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
Synonym(e):
Wolframsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanopowder
Partikelgröße
<100 nm (TEM)
Dichte
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
InChIKey
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.