Merck
496758
Sigma-Aldrich
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl]-Phosphat
Synonym(e):
2-Hydroxyethylmethacrylat-Phosphat, Bis(2-methacryloyloxyethyl)-Hydrogenphosphat, Bis(2-methacryloyloxyethyl)-Säurephosphat, Bis(methacryloyloxyethyl)-Hydrogenphosphat, Bis(methacryloyloxyethyl)-Phosphat, Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl]-Phosphat, Di(2-methacryloyloxyethyl)-Phosphat, Di-2-methacryloyloxyethyl-Säurephosphat
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O]2P(O)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
Dichte
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCOP(O)(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H19O8P/c1-9(2)11(13)17-5-7-19-21(15,16)20-8-6-18-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3,(H,15,16)
InChIKey
NXBXJOWBDCQIHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl]phosphat (BMEP) ist ein hydrophiles Monomer mit zwei polymerisierbaren Methacrylatgruppen und einer zentral angeordneten Phosphatgruppe. In Gegenwart einer Säure kann es eine spontane Polymerisation mit einem hohen Umwandlungsgrad durchlaufen. Es wird verbreitet als Vorläufer für die Synthese von Poly(BMEP), Dentalharzen, Hydrogelen und feuerfesten Polymerverbundmaterialien eingesetzt.
Anwendung
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl]phosphat (BMEP) kann wie folgt verwendet werden:
  • Als bifunktioneller Vernetzer für die Synthese von superabsorbierenden Polymeren (SAP) mittels freier Radikalpolymerisation. Diese SAP können für landwirtschaftliche Anwendungen genutzt werden.
  • Zum Herstellen von selbstätzenden Primerformulierungen für Zahnschmelz und Dentin. Primer mit BMEP weisen gute Benetzung, Ätzen und Penetration in sowohl Dentin als auch Zahnschmelz auf.
  • Als Vorläufer für die Synthese von feuerfesten Nanoverbundmaterialien mittels Suspensionspolymerisation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das Vorliegen von Dimethylacrylatgruppen ermöglicht die Vernetzung und verbessert die Copolymerisation.
  • Hydrophilie und kurze Kohlenstoffketten können die Benetzung verbessern.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
U Pinaeva et al.
Scientific reports, 10(1), 5776-5776 (2020-04-03)
Sorption mechanism of uranyl by poly(bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate) (PB2MP) functionalised polyvinylidene fluoride (PVDF) track-etched membranes, PB2MP-g-PVDF, was investigated. It was found that uranyl sorption obeyed Langmuir isotherm model giving a maximum U(VI) membrane uptake of 6.73 μmol g-1 and an affinity
Ismail Anil et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-16)
The development of adsorbents with high adsorption capacity and fast separation is of utmost importance for the environmental management of dye-bearing wastewaters. Within this scope, crosslinked hydrogels including poly(vinylphosphonic acid) (PVPA) and bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate (BMEP) were designed with varying mole