794317
Kupfer
nanopowder, <100 nm (BET), <3% oxygen passivation, 99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% trace metals basis
Form
nanopowder
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
<100 nm (BET)
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable