Merck
790737
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-disulfonimide
97%
Synonym(e):
(11bR)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
Größe auswählen
1 G
CHF 471.00
CHF 471.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 471.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13NO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 471.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
mp (Schmelzpunkt)
255-260 °C
SMILES String
[S]1(=O)(=O)N[S](=O)(=O)c2c(c5c(cc2)cccc5)c3c4c(ccc31)cccc4
InChI
1S/C20H13NO4S2/c22-26(23)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)27(24,25)21-26/h1-12,21H
InChIKey
JSCWJDJFPUMYSV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC) has a number of valuable applications in enantioselective synthesis.