Merck
779261
Sigma-Aldrich
2-Azidoanisol -Lösung
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-Azido-2-methoxy-benzol -Lösung, 2-Methoxy-phenyl-azid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
Beilstein:
2091723
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Konzentration
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-8/h2-5H,1H3
InChIKey
XBXJQBGKICADKR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F
Flammpunkt (°C)
-28 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)