Wichtige Dokumente
776491
1H,1H-Perfluorooctyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 96%
Synonym(e):
1,1-Dihydroperfluorooctyl methacrylate, 1H,1H-Pentadecafluorooctyl methacrylate, 1H,H-Pentadecafluoro-1-octyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octyl methacrylate, Methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, Nyebar
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Enthält
MEHQ as inhibitor
Dichte
1.574 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
methacrylate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F15O2/c1-4(2)5(28)29-3-6(13,14)7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)27/h1,3H2,2H3
InChIKey
RUEKTOVLVIXOHT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.9 °F
Flammpunkt (°C)
108.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?