367656
Synonym(e):
HFiPA
Eigenschaften
1.22 psi ( 20 °C)
99%
liquid
n20/D 1.319 (lit.)
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
1S/C6H4F6O2/c1-2-3(13)14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h2,4H,1H2
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Beschreibung
Danger
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 2
50.0 °F - closed cup
10 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?