Merck
776165
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
Synonym(e):
2-Bromoethyl trifluoromethyl ether
Größe auswählen
250 MG
CHF 176.00
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 176.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4BrF3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.367
Dichte
1.674 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
InChIKey
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)