Merck
775622
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
97%
Synonym(e):
5-Bromo-2-chloro-4-picoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5BrClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C
Dichte
1.624 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1cc(I)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
InChIKey
ISESOOISZHSENQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)