Wichtige Dokumente
775118
Borandimethylsulfid-Komplex -Lösung
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
thioether
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
InChIKey
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
9.3 °F
Flammpunkt (°C)
-12.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?