Merck
772534
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6F3NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441
Dichte
1.344 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
SMILES String
CCOC(=O)c1cnc(s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c1-2-13-5(12)4-3-11-6(14-4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3
InChIKey
KQTWGECEHUVSPX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F
Flammpunkt (°C)
92.22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)