Wichtige Dokumente
771503
Indeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione
99%
Synonym(e):
trans-Fluorenacenedione, Indenofluorenedione
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
350-354 °C
SMILES String
O=C1c2ccccc2-c3cc4C(=O)c5ccccc5-c4cc13
InChI
1S/C20H10O2/c21-19-13-7-3-1-5-11(13)15-9-18-16(10-17(15)19)12-6-2-4-8-14(12)20(18)22/h1-10H
InChIKey
AAUHGKXJBZEARK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.