Merck
767875
Sigma-Aldrich
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonym(e):
6-Nitro-2-picolinic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 104.00
CHF 104.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 104.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 104.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
169-172 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)