Wichtige Dokumente
384305
6-Hydroxypyridin-2-carbonsäure
95%
Synonym(e):
6-Hydroxy-picolinsäure, 6-Hydroxy-pyridin-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cccc(O)n1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?