Merck
763616
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.592
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChIKey
RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)