Merck
762415
Sigma-Aldrich
2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
97%
Synonym(e):
2-Azido-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10F6N5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Verfügbarkeit
available only in USA
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H10N5.F6P/c1-9-3-4-10(2)5(9)7-8-6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
SKAIRSILDPLHCV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Efficient diazo transfer reagent for the preparation of azides from primary amines. An alternative to tosyl azide with an easier-to-separate water soluble by-product.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mitsuru Kitamura, et al
Synthesis, 7, 1037-1044 (2011)
Direct Synthesis of Organic Azides from Primary Amines with 2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate.
Kitamura, M.
European Journal of Organic Chemistry, 458-462 (2011)