Merck
757063
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-Dimethyl oxirane-2,3-dicarboxylate
97%
Synonym(e):
Dimethyl cis-2,3-epoxysuccinate, Dimethyl cis-oxirane-2,3-dicarboxylate
Größe auswählen
1 G
CHF 75.80
CHF 75.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 75.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 75.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.440
Dichte
1.269 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
COC(=O)[C@H]1O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O5/c1-9-5(7)3-4(11-3)6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
InChIKey
KAGHUYFLGPUYKE-ZXZARUISSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)