Merck
746037
Sigma-Aldrich
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
Synonym(e):
6-Amino-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Amino-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine, 6-Amino-3-oxo-3,4-dihydrobenzo[1,4]oxazine, 6-Amino-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
Größe auswählen
1 G
CHF 52.50
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 52.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
88-93 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
InChIKey
GEPGYMHEMLZMBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)