Merck
776254
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) hydrate
95%
Größe auswählen
1 G
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 104.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4F12N2NiO8S4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
618.99 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
281-286 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ni](N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F)N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ni.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChIKey
UXESDHJDHBRMLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.