Merck
762172
Sigma-Aldrich
Diethyl 3-bromobenzylphosphonate
97%
Synonym(e):
Diethyl m-bromobenzylphosphonate, [(3-Bromophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16BrO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.523
Dichte
1.343 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCOP(=O)(Cc1cccc(Br)c1)OCC
InChI
1S/C11H16BrO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-6-5-7-11(12)8-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
KVNNRCDDRDXWIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available