117552
o-Tolualdehyd
97%
Synonym(e):
2-Methyl-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Enthält
0.1% Hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
Dichte
1.039 g/mL at 20 °C
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
InChIKey
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde