Merck
576638
Sigma-Aldrich
trans-1-Propen-1-ylborsäure
≥95.0%
Synonym(e):
(E)-1-Propen-1-ylboronic acid, (E)-Prop-1-enylboronic acid, trans-1-Propeneboronic acid, trans-1-Propenylboronic acid, trans-Propenylboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0%
Verunreinigungen
~10 wt. % cis-isomer
mp (Schmelzpunkt)
123-127 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(C)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H7BO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3,5-6H,1H3/b3-2+
InChIKey
CBMCZKMIOZYAHS-NSCUHMNNSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reaktant für:
  • Palladiumphosphin-katalysierte Suzuki-Kupplungen
  • Cu(II)-vermittelte Ullmann-Kupplung
Reaktant für die Herstellung von:
  • Alkinylphenoxyessigsäuren als DP2-Rezeptorantagonisten zur Behandlung von allergischen Entzündungserkrankungen
  • Tetrahydrobenzthiophene als konformationsbeschränkte Enol-nachahmende Inhibitoren von Dehydrochinase Typ II mittels Paal-Knorr-Synthese mit Suzuki-Kupplung
  • Hochgradig substituierte benzannelierte Cyclooctanolderivate durch Samariumiodid-vermittelte Cyclisierung
  • Stereospezifische Diene durch Nickel-katalysierte reduktive Dreikomponenten-Kupplung mit Alkinen und Enonen
Reaktant für
  • Palladiumphosphin-katalysierte Suzuki-Kupplungen
  • Cu(II)-vermittelte Ullmann-Kupplung
  • Palladium-katalysierte Sonogashira-Kreuzkupplung
Reaktionsmittel für die Herstellung von
  • Alkinylphenoxyessigsäuren als DP2-Rezeptorantagonisten zur Behandlung von allergischen Entzündungserkrankungen
  • Tetrahydrobenzthiophene als konformationsbeschränkte Enol-nachahmende Inhibitoren von Dehydrochinase Typ II mittels Paal-Knorr-Synthese mit Suzuki-Kupplung
  • Hochgradig substituierte benzannelierte Cyclooctanolderivate durch Samariumiodid-vermittelte Cyclisierung
  • Stereospezifische Diene durch Nickel-katalysierte reduktive Dreikomponenten-Kupplung mit Alkinen und Enonen
Sonstige Hinweise
Enthält verschiedene Mengen Anhydrid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new strategy for the synthesis of substituted dihydropyrones and tetrahydropyrones via palladium-catalyzed coupling of thioesters
Fuwa, H.; et al.
Tetrahedron, 67, 4995-5010 (2011)
Ming-Bo Zhou et al.
The Journal of organic chemistry, 75(16), 5635-5642 (2010-08-14)
Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of terminal alkynes with arylboronic acids has been described. In the presence of Pd(OAc)(2) and Ag(2)O, a variety of terminal alkynes, including electron-poor terminal alkynes, smoothly underwent the reaction with numerous boronic acids to afford the corresponding
Chun-Ming Yang et al.
Organic letters, 12(16), 3610-3613 (2010-08-14)
A highly regio- and stereoselective nickel-catalyzed three-component coupling of alkynes with enones and alkenyl boronic acids to afford highly substituted 1,3-dienes is described. The reaction can also be extended to cyclization of enynes with coupling to alkenyl boronic acids. A
Total synthesis of rodgersinol: a survey of the Cu(II)-mediated coupling of ortho-substituted phenols
Jung, J.-W.; et al.
Tetrahedron, 66, 6826-6831 (2010)
Daohong Yu et al.
The Journal of organic chemistry, 77(4), 1798-1804 (2012-01-31)
A selective palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction of polyfluorophenyl oxazolines through ortho C-F activation is described. It was found that reactions with DPPF as the ligand occurred much faster than those with other ligands. A variety of arylboronic acids including challenging