Wichtige Dokumente
919950
3-(([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio)-6-methyl-1,2,4,5-tetrazine
>98%
Synonym(e):
b-Tz, Minimal tetrazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
SMILES String
S(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3)c1nnc(nn1)C
InChIKey
YATUIOCNNCZRCH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Supporting products
PdCl2(dppf): 697230
Ag2O: 226831
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)