Wichtige Dokumente
760927
Poly(ethylene glycol), 16 acetylene dendron, generation 3
average Mn 8,000
Synonym(e):
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 3, PEG-6000, PFD-G3-PEG6k-Acetylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
acetylene surface groups
Form
solid
Mol-Gew.
PEG average Mn 6,000 (n~130, esterified with 16 acetylene groups)
Mn 7500-9500 (by NMR)
average Mn 8,000
Leistungsmerkmale
generation 3
Anzahl Oberflächengruppen
16
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C
Funktionelle Gruppe
alkyne
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)