Wichtige Dokumente
927457
SDASO-S crosslinker
≥95%
Synonym(e):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl)sulfinyl)propanoate, Succinimidyl diazirine sulfoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
87 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCS(CCC1(N=N1)C)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C11H15N3O5S/c1-11(12-13-11)5-7-20(18)6-4-10(17)19-14-8(15)2-3-9(14)16/h2-7H2,1H3
InChIKey
MSHAOLYSQMKWAS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)