Merck
759953
Sigma-Aldrich
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
97%
Synonym(e):
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
Größe auswählen
500 MG
CHF 97.40
CHF 97.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 97.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5ClF3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 97.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
InChIKey
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)