Merck
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
Synonym(e):
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChIKey
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)