758345
2-Chlor-3-(hydroxymethylen)-1-cyclohexen-1-carbaldehyd
≥95%
Synonym(e):
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
113-116 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
InChIKey
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable