Merck
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
Synonym(e):
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548
Dichte
1.468 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F
Flammpunkt (°C)
106 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)