Wichtige Dokumente
757691
p-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonym(e):
4-Methylphenylmagnesium chloride solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
YBPFQOFSPMWGKA-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)