Merck
757128
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1-chloro-isoquinoline
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5BrClN
Molekulargewicht:
242.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-126 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H5BrClN/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
InChIKey
UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)