Wichtige Dokumente
755036
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
CC1(CC1(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H6F2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)