Merck
809977
Sigma-Aldrich
Vinylencarbonat
battery grade, 99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Synonym(e):
1,3-Dioxol-2-on, VC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.05
Beilstein:
105683
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Moisture: <10 ppm
Acid content: <10 ppm
Assay
99.5%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19-22 °C (lit.)
Dichte
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChIKey
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wasserfreies Vinylencarbonat (VC) ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem relativ hohen Siedepunkt von 162 °C. Es ist ein hochpolares Lösungsmittel, das häufig in verschiedenen chemischen Reaktionen und Prozessen angewendet wird, da es ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für eine Reihe von organischen und anorganischen Verbindungen ist. Elektrochemisch zersetzt sich VC bei niedrigen Anodenpotenzialen an Lithium-Metall-Anoden. Dabei bildet es polymere Spezies, die häufig eine erwünschte Festelektrolyt-Interphase ergeben.
Anwendung
Alkyl- carbonate wie VC werden häufig als Lösungsmittel für Elektrolyte für Lithium-Ionen- Batterien verwendet. Die Verwendung von hochreinen batterietauglichen Elektrolyten mit minimalem Wasser- (<10 ppm) und Säure- (<10 ppm) Gehalt ist entscheidend für das Erreichen der optimalen elektrochemischen Leistungsfähigkeit dieser Batterien. VC ist elektrochemisch aktiv und zersetzt sich bei niedrigen Anodenpotenzialen an Lithium- Metall-Anoden. Dabei bildet es polymere Spezies, die häufig eine erwünschte Festelektrolyt-Interphase ergeben. Deshalb dient es häufig als Co-Lösungsmittel mit anderen Carbonat-Lösungsmitteln wie Ethylencarbonat und Propylen- carbonat in Lithium-Ionen-Batterie-Formulierungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Stabilität der Batterie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unser batterietaugliches VC-Additiv verbessert die Batterieleistung, Stabilität und Sicherheit.
✔ Verbessert die Anodenleistung
✔ Bildet stabile Festelektrolyt-Interphasen
✔ Erhöht die Lebensdauer
Sonstige Hinweise
Handhabung und Lagerung:
Diese Additive weisen einen geringen Wassergehalt auf (weniger als 100 ppm). Die Handhabung sollte in einer inerten und feuchtigkeitsfreien Umgebung (Handschuhkasten) erfolgen. Die Behälter müssen fest verschlossen bleiben. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Gemeinsame Lagerung mit Oxidationsmitteln vermeiden.
Rechtliche Hinweise
Produkt von MU Ionic Solutions Corp
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Stomach
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Birrozzi A, et al.
Journal of Power Sources, 294, 248-248 (2015)
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
Artikel
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.