Merck
754536
Sigma-Aldrich
9-[2-(Diisopropylphosphino)phenyl]-9H-carbazole
97%
Größe auswählen
1 G
EUR 340.00
5 G
EUR 1’150.00
EUR 340.00
Verfügbarkeit
Versandbereit am09. Januar 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
EUR 340.00
5 G
EUR 1’150.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H26NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
EUR 340.00
Verfügbarkeit
Versandbereit am09. Januar 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
145-149 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)P(C(C)C)c1ccccc1-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C24H26NP/c1-17(2)26(18(3)4)24-16-10-9-15-23(24)25-21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)25/h5-18H,1-4H3
InChIKey
LVZFAAVQZRSWHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)