Merck
754315
Sigma-Aldrich
Pyrimidine-2-carboxylic acid
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 47.30
CHF 47.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 47.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 47.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182-185 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ncccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChIKey
ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)