753599
Sodium thio-34S-sulfate hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 34S
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O=S([O-])([O-])=[34S].O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;4+2;;;;;
InChIKey
PODWXQQNRWNDGD-JBKKUNPFSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable