Merck
753114
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine]gold(I) hexafluoroantimonate
Synonym(e):
tBuXPhos Au(MeCN)SbF6, tert-Butyl XPhos Au(MeCN)SbF6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H48AuF6NPSb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
898.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
252-258 °C
SMILES String
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;1-2-3;;;;;;;;/h13-21H,1-12H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChIKey
PYTYQNZDJXLXIE-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)