Merck
751294
Sigma-Aldrich
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
97%
Synonym(e):
4-Ketocyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanone-4-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 50.20
CHF 50.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 50.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 50.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChIKey
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Kaneda et al.
European journal of biochemistry, 218(3), 997-1003 (1993-12-15)
We have previously demonstrated that Corynebacterium cyclohexanicum degrades cyclohexanecarboxylic acid, a bacteriocide, through a pathway including the aromatization of 4-oxocyclohexanecarboxylic acid to 4-hydroxybenzoic acid [Kaneda, T. (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 58, 140-144]. Aromatization has now been shown to be