Merck
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
Synonym(e):
2-Amino-4-bromoanisole
Größe auswählen
5 G
CHF 70.90
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 70.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)